trans-HR22C16 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270373M001EA 166.1 EUR InStock
ENZOALX270373M001
trans-HR22C16 ≥95%
trans-HR22C16
Mitotic kinesin Eg5 inhibitor
Cell permeable non-tubulin-interacting mitosis inhibitor. Blocks mitosis (IC50=800nM) by binding to the mitotic kinesin Eg5.
Numéro CAS: 462630-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité