MS-275 ≥95% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270378M001 ALX270378M005 ALX270378M025
ENZOALX270378M001EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX270378M001 ENZOALX270378M005 ENZOALX270378M025
MS-275 ≥95% (par 1H-RMN)
MS-275
HDAC1 inhibitor
Preferentially inhibits HDAC1 (IC50=300nM) over HDAC3 (IC50=8µM). Has no inhibitory activity towards HDAC8 (IC50>100µM).
Formule: C₂₁H₂₀N₄O₃
Numéro MDL: MFCD08272435
Numéro CAS: 209783-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité