Anacardic acid ≥95% (par 1H-RMN)
Synonyms: 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid
ALX270381M005 ALX270381M025
ENZOALX270381M005 ENZOALX270381M025
Anacardic acid ≥95% (par 1H-RMN)
Anacardic acid
Cell permeable salicylic acid analog that acts as a potent, non-competitive inhibitor of p300 and PCAF (p300/CBP-associated factor) histone acetyltransferase (HAT) activities (IC50~8.5µM and ~5µM, respectively). Displays a variety of other biological activities, such as antibacterial, antimicrobial, prostaglandin synthase inhibition, tyrosinase, and lipoxygenase inhibition.Inhibits SUMOylation of RanGAP1-C2 with an IC50 = 2.2µM
Synthetic.
Formule: C₂₂H₃₆O₃
MW: 348,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368254
Numéro CAS: 16611-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité