CVT-313 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2,2'-((9-isopropyl-6-((4-methoxybenzyl)amino)-9H-purin-2-yl)azanediyl)diethanol
ALX270393M001 ALX270393M005
ENZOALX270393M001EA 120 EUR InStock
ENZOALX270393M001 ENZOALX270393M005
CVT-313 ≥98% (par HPLC)
CVT-313
CDK/cyclin inhibitor
Specific inhibitor of CDK2/cyclin A (IC50=500nM) and CDK2/cyclin E (IC50=500nM). Also inhibits CDK1/cyclin B (IC50=4.2µM) and CDK4/cyclin D1 (IC50=215µM).
Formule: C₂₀H₂₈N₆O₃
MW: 400,4747 g/mol
Numéro MDL: MFCD06411412
Numéro CAS: 199986-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité