Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Olomoucine II ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270396M005EA 194.7 EUR InStock
ENZOALX270396M005
Olomoucine II ≥98% (par HPLC)
Olomoucine II
Selective inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=20nM). Potent cytotoxin in tumor cells: IC50=5.3µM against MCF7 cells, IC50=11.1µM against K562 cells, IC50=3.0µM against CEM cells, IC50=6.3µM against HOS cells, and IC50=6.3µM against G361 cells.

  • CDK/cyclin inhibitor

White to off-white crystalline solid.

Soluble in DMSO, dimethyl formamide or 100% ethanol.


Formule: C₁₉H₂₆N₆O₂
MW: 370,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 500735-47-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité