Compound E ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270415C250 ALX270415M001
ENZOALX270415C250EA 198 EUR InStock
ENZOALX270415C250 ENZOALX270415M001
Compound E ≥98% (par HPLC)
Compound E
gamma-Secretase inhibitor
Cell permeable, potent, selective, non-transition state and non-competitive inhibitor of γ-secretase (IC50=0.3nM for total β-amyloid) and Notch processing. At higher concentrations (20-400µM), only weakly affects the presenilase activity. Activity tested!
Formule: C₂₇H₂₄F₂N₄O₃
Numéro MDL: MFCD04974531
Numéro CAS: 209986-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité