Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tanin ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Tanin

ENZOALX270418G001EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270418G001
Tanin ≥95%
Tanin
Inhibitor of PARG and eNOS

Inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG). Cytoprotective in oxidatively stressed cells. Inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS; NOS III) and weak inhibitor of inducible (iNOS; NOS II) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS; NOS I). Induces cyclooxygenase-2 (COX-2) expression. Free radical scavenger.

Occurs in the bark and fruit of many plants, notably in the bark of the oak species, in sumac and myrobalan.


Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité