NU6102 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270419M001 ALX270419M005
ENZOALX270419M001EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX270419M001 ENZOALX270419M005
NU6102 ≥95% (par HPLC)
NU6102
CDK/cyclin inhibitor
1,000-fold more potent inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=9.5nM) and CDK2/cyclin A3 (IC50=5.4nM) than NU2058 (Prod. No. ALX-270-394). Selective for CDK1 and CDK2 compared to CDK4/D1 (IC50=1.6µM), DYRK1A (IC50=0.9µM), PDK1 (IC50=0.8µM) and ROCKII (IC50=0.6µM).
Formule: C₁₈H₂₂N₆O₃S
MW: 402,5 g/mol
Numéro CAS: 444722-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité