H-1152 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (S)-(+)-2-Methyl-1-[(4-methyl-5-isoquinolinyl)sulphonyl]homopiperazine 2HCl, H-1152P 2HCl
ALX270423M001 ALX270423M005 ALX270423M025
ENZOALX270423M001EA 97.9 EUR InStock
ENZOALX270423M001 ENZOALX270423M005 ENZOALX270423M025
H-1152 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
H-1152 dihydrochloride
A cell permeable, highly specific, potent and ATP-competitive inhibitor of Rho kinase (ROCK) (Ki=1.6nM). Exhibits a much weaker affinity for other serine/threonine kinases (Ki=630nM for PKA, 9.27mM for PKC and 10.1mM for MLCK). More potent and selective than Y-27632. Inhibits the phosphorylation of MARCKS in cells stimulated by lysophosphatidic acid. Inhibits EP3-stimulated NO formation. Prevents fragmentation of apoptotic cells. Relieves neuropathic pain.
  • ROCK inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water.
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂S·2HCl
MW: 319,4 · 73,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 45146-2-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité