5-Iodo-indirubin-3'-monoxime
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270424M001EA 187 EUR InStock
ENZOALX270424M001
5-Iodo-indirubin-3'-monoxime
5-Iodo-indirubin-3'-monoxime
Inhibitor of GSK and CDK/cyclin
Potent inhibitor of GSK-3β (IC50=9nM). Also inhibits CDK1/cyclin B (IC50=25nM) and CDK5/p25 (IC50=20nM) by binding to the ATP-binding pocket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité