Indirubin-3’-(2,3-dihydroxypropyl)oximether
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: E804
ENZOALX270425M001EA 192.5 EUR InStock
ENZOALX270425M001
Indirubin-3’-(2,3-dihydroxypropyl)oximether
Indirubin-3’-(2,3-dihydroxypropyl)oximether
Src kinase inhibitor
Inhibitor of c-Src (IC50=0.43µM) blocking downstream STAT3 signalling. Induces apoptosis in human cancer cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité