Smoothened agonist ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: SAG
ENZOALX270426M001EA 317.9 EUR InStock
ENZOALX270426M001
Smoothened agonist ≥95%
Smoothened agonist
Smoothened ligand
A potent cell-permeable benzothiophene compound that modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM). Shown to induce Hedgehog pathway activation (EC50= ~3 nM in NIH 3T3-derived Shh-LIGHT2 cells) and counteracts Cyclopamine (BML-GR334) inhibition of Smo. Reported to act as an activator at low concentrations and as an inhibitor at very high concentrations.
Formule: C₂₈H₂₈ClN₃OS
MW: 490,062 g/mol
Numéro MDL: MFCD22581513
Numéro CAS: 912545-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité