Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SC-560 ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270427M005EA 103.4 EUR InStock
ENZOALX270427M005
SC-560 ≥98%
SC-560
Selective COX-1 inhibitor (IC50=9nM). Shows 700-fold more selectivity over COX-2 (IC50=6.3µM). Inhibits COX-1-derived platelet thromboxane B2, gastric PGE2, and dermal PGE2 production. Orally active in rat.

  • COX inhibitor

White to off-white crystalline solid.

Soluble in 100% ethanol, DMSO or dimethyl formamide; sparingly soluble in aqueous buffers.


Formule: C₁₇H₁₂N₂OClF₃
MW: 352,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179214
Numéro CAS: 188817-13-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité