1-Azakenpaullone ≥95% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 9-Bromo-7,12-dihydropyrido[3',2':2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
ALX270430M001 ALX270430M005
ENZOALX270430M001EA 152 EUR InStock
ENZOALX270430M001 ENZOALX270430M005
1-Azakenpaullone ≥95% (par RMN)
1-Azakenpaullone
GSK-3beta inhibitor
Analog of kenpaullone (Prod. No. BML-EI310) acting as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3beta (IC50=18nM). Displays ~100-200 fold greater selectivity on GSK-3beta than over CDK1/cyclin B and CDK5/p25 (IC50=2.0µM and 4.2µM, respectively).
Formule: C₁₅H₁₀BrN₃O
MW: 328,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037522
Numéro CAS: 676596-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité