1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270432G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270432G005
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥97%
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Antidiabetic agent
Metformin is an antidiabetic agent. Reduces the cardiovascular complications of diabetes. Does not induce hypoglycemia. Inhibits hepatic gluconeogenesis via activation of the LKB1/AMPK pathway. Has antiproliferative effects in cancer cell lines.
Formule: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité