SANT-2 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270436M001EA 262.9 EUR InStock
ENZOALX270436M001
SANT-2 ≥95%
SANT-2
Smoothened inhibitor
Cell permeable antagonist of the Smoothened (Smo) protein function. Inhibitor of SAG (Prod. No. ALX-270-426) activity. Chemical tool to study the Hedgehog (Hh) signalling pathway and to explore therapeutic uses for inhibitors of Smo.
Formule: C₂₆H₂₆ClN₃O₄
MW: 480 g/mol
Numéro MDL: MFCD01827636
Numéro CAS: 329196-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité