Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EX 527 ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270437M001EA 187 EUR InStock
ENZOALX270437M001
EX 527 ≥95%
EX 527
Potent cell permeable and metabolically stable specific inhibitor of hSIRT1 (IC50=98nM in vivo / IC50=38nM in vitro; compared to hSIRT2: IC50=19µM and hSIRT3: IC50=48µM) with no effect on human histone deacetylases (HDACs) class I and class II, nor NAD glycohydrolase (IC50>100µg). Inhibits the deacetylation of p53 (IC50=1µM).

  • SIRT inhibitor

White to beige powder.

Soluble in DMSO (10 mg/ml).


Formule: C₁₃H₁₃ClN₂O
MW: 248,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03009471
Numéro CAS: 49843-98-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité