ABT-888 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270444M001 ALX270444M005 ALX270444M025
ENZOALX270444M001EA 121 EUR InStock
ENZOALX270444M001 ENZOALX270444M005 ENZOALX270444M025
ABT-888 ≥98% (par HPLC)
ABT-888
PARP inhibitor
Potent inhibitor of PARP-1 and PARP-2 (potency ≤5nM in vitro). Does not inhibit other NAD-binding enzymes. Has minimal CYP450 inhibition and induction. Shows broad spectrum of chemo- and radiopotentiation. Is toxic to both oxic and hypoxic cells. Enantiomeric purity ≥97% suitable for in vivo studies. Does not show inherent cytotoxicity and shows no single agent activity in tumor models. Has excellent bioavailability and good blood-brain permeation. Increases tumor growth delay resulting from radiation and DNA-damaging agents.
Formule: C₁₃H₁₈Cl₂N₄O
Numéro MDL: MFCD12407402
Numéro CAS: 912445-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité