RepSox ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-[3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine, ALK 5 Inhibitor II, TGF-beta RI Kinase Inhibitor II
ALX270445M001 ALX270445M005
ENZOALX270445M001EA 119 EUR InStock
ENZOALX270445M001 ENZOALX270445M005
RepSox ≥97% (par HPLC)
RepSox
Cell permeable, potent, selective and ATP-competitive inhibitor of TGF-β RI kinase (IC50=23nM, 4nM and 18nM for binding, auto-phosphorylation and cellular assay in HepG2 cells of TGF-β RI kinase, respectively). Minimally affects a panel of 9 closely related kinases including p38 MAPK (IC50>16µM).
White to off-white or yellow solid.
5mg/ml soluble in DMSO or methanol.
Formule: C₁₇H₁₃N₅
MW: 287,326 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09037561
Numéro CAS: 446859-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité