4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline ≥97% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
ALX270448M005
ENZOALX270448M005EA 161 EUR InStock
ENZOALX270448M005
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline ≥97% (par 1H-RMN)
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Cell permeable, potent, selective and ATP-competitive inhibitor of TGF-β RI kinase (IC50=51nM). Displays ~15-fold greater selectivity over p38α MAPK (IC50=740nM). Inhibits TGF-β-dependent cellular growth (IC50=89nM in NIH 3T3 mouse fibroblasts) and transcription activation (IC50=47nM in mink lung cells). Suppresses invasion of MDA-MB-231 breast cancer cells in a matrigel invasion assay.
Yellow to brown solid.
Soluble in DMSO or methanol.
Formule: C₁₇H₁₂N₄
MW: 272,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800758
Numéro CAS: 396129-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité