Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DR2313

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270452M025EA 314.6 EUR InStock
ENZOALX270452M025
DR2313
DR2313
PARP inhibitor

Potent, water soluble competitive PARP inhibitor (IC50=0.20µM and 0.24µM for PARP-1 and PARP-2 respectively).


Formule: C₈H₁₀N₂OS
MW: 182,2428 g/mol
Numéro MDL: MFCD08703132
Numéro CAS: 284028-90-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité