Compound 15e ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: PI3K-α Inhibitor, 3-(4-Morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenol
ALX270455M005
ENZOALX270455M005EA 330 EUR InStock
ENZOALX270455M005
Compound 15e ≥99% (par HPLC)
Compound 15e
PI3 kinase inhibitor
Potent and specific inhibitor of phosphoinositide 3-kinasep110alpha isoform (IC50=0.0020µM). p110beta isoform (IC50=0.016µM)p110gamma isoform (IC50=0.66µM)C2beta isoform (IC50=0.22µM). Inhibits proliferation of A375 melanoma cells (IC50=0.58µM). Inhibits proliferation of U87MG human glioblastoma cells (IC50=1.10.µM).Inhibits proliferation of A2780 human ovarian cells (IC50=0.27µM).
Formule: C₁₆H₁₅N₃O₂S
MW: 313,4 g/mol
Numéro CAS: 371943-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité