PI103 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270460M001 ALX270460M005
ENZOALX270460M001EA 71.5 EUR InStock
ENZOALX270460M001 ENZOALX270460M005
PI103 ≥97% (par HPLC)
PI103
Potent, cell permeable and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, phosphoinositide 3-kinase (PI(3)K), the rapamycin-sensitive (mTORC1) and rapamycin-insensitive (mTORC2) complexes of the protein kinase mTOR. Exhibits little activity towards a panel of more than 40 other kinases even at concentrations as high as 10µM. Effectively blocks cell proliferation in glioma cell lines both in vitro and in vivo.
  • Inhibitor of DNA-PK, PI3 kinase and mTOR
Off-white solid.
Soluble in DMSO (5mg/ml; warm).
Formule: C₁₉H₁₆N₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11983145
Numéro CAS: 371935-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité