AS-604850 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270461M005EA 196.9 EUR InStock
ENZOALX270461M005
AS-604850 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
AS-604850
Potent, cell permeable and ATP-competitive inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI(3)Kγ). Exhibits selectivity over other PI(3)K isoforms.
Formule: C₁₁H₅F₂NO₄S
MW: 285,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD19705528
Numéro CAS: 648449-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité