Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AS-605240

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270462M005EA 143 EUR InStock
ENZOALX270462M005
AS-605240
AS-605240
Potent, cell permeable and ATP-competitive inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI(3)Kγ). Exhibits selectivity over other PI(3)K isoforms.


Formule: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Numéro MDL: MFCD11114066
Numéro CAS: 648450-29-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité