RO-3306 ≥95% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (Z)-5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-((thiophen-2-ylmethyl)amino)thiazol-4(5H)-one, (Z)-5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-[(thiophen-2-ylmethyl)amino]thiazol-4(5H)-one
ALX270463M001 ALX270463M005
ENZOALX270463M001EA 83.6 EUR InStock
ENZOALX270463M001 ENZOALX270463M005
RO-3306 ≥95% (par 1H-RMN)
RO-3306
CDK/cyclin inhibitor
Inhibitor of CDK1/cyclin B1 and CDK1/cyclin A. Reversibly arrests human cells at the G2/M border of the cell cycle. Allows for effective cell synchronisation in early mitosis. Downregulates expression of the antiapoptotic proteins Bcl-2 and survivin and blocks p53-mediated induction of p21 and MDM2.
Formule: C₁₈H₁₃N₃OS₂
MW: 351,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD17392573
Numéro CAS: 872573-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité