Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TGX-221 ≥98% (par RMN)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270464M001EA 1072.5 EUR InStock
ENZOALX270464M001
TGX-221 ≥98% (par RMN)
TGX-221
PI3 kinase p110beta inhibitor

Potent, selective and cell permeable inhibitor of phosphoinositide 3-kinase (PI(3)K) p110β.


Formule: C₂₁H₂₄N₄O₂
MW: 364,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD11113209
Numéro CAS: 663619-89-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité