N-ω-Hydroxy-L-norarginine acetate salt ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: nor-NOHA acetate
ALX270467M001 ALX270467M005 ALX270467M025
ENZOALX270467M001EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX270467M001 ENZOALX270467M005 ENZOALX270467M025
N-ω-Hydroxy-L-norarginine acetate salt ≥97% (par CCM)
N-ω-Hydroxy-L-norarginine acetate salt
Potent and reversible arginase inhibitor. Specifically interacts with the manganese-cluster of the arginase active site. Does not act as a substrate or as an inhibitor of NOS.
  • Arginase inhibitor
White to slightly yellowish powder.
Soluble in water (50mg/ml).
Formule: C₅H₁₂N₄O₃.CH₃COOH
MW: 236,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318777
Numéro CAS: 189302-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité