Ciprofibrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOALX270475M025EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX270475M025
Ciprofibrate ≥98% (par HPLC)
Ciprofibrate
PPARα activator.
Hypolipidemic compound. PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α) agonist.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₃
MW: 289,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467135
Numéro CAS: 52214-84-3
EINECS: 257-744-6
Merck Index: 14,02313
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité