Bicalutamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-fluorophenyl)sulphonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-2-hydroxy-2-methylpropionamide
ALX270476G001 ALX270476M100 ALX270476M500
ENZOALX270476G001EA 384 EUR InStock
ENZOALX270476G001 ENZOALX270476M100 ENZOALX270476M500
Bicalutamide ≥98% (par HPLC)
Bicalutamide
Androgen receptor inhibitor
Nonsteroidal antiandrogen. Effective in the treatment of prostate cancer. Induces cell death by a pathway that is independent of changes in mitochondrial membrane potential and Bcl-2 action.
Synthetic.
Formule: C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S
MW: 430,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869971
Numéro CAS: 90357-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité