SB 225002 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: SB225002, 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
ALX270478M001 ALX270478M005
ENZOALX270478M001EA 60.5 EUR InStock
ENZOALX270478M001 ENZOALX270478M005
SB 225002 ≥98% (par HPLC)
SB 225002
Chemokine receptor ligand
Potent and selective antagonist of CXCR2 chemokine receptor (IC50=22nM). >150-fold more selective over CXCR1 receptor. Inhibits IL-8- (IC50=8nM) and GROα-mediated (IC50=10nM) calcium mobilisation. Prevents IL-8-induced neutrophil migration. Inhibits HIV replication in lymphocytes and macrophages.
Formule: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
MW: 352,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00954637
Numéro CAS: 182498-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité