BAY 61-3606 hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270479M001EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX270479M001 ENZOALX270479M025 ENZOALX270479M005
BAY 61-3606 hydrochloride ≥98% (par HPLC)
BAY 61-3606 hydrochloride
Syk inhibitor
Cell permeable, potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of spleen tyrosine kinase (Syk) (IC50=10nM). Highly selective if compared to other kinases; shows no inhibitory effect against Btk, Fyn, Itk, Lyn, and Src up to concentrations of 4.7µM. Anti-inflammatory and orally active. Exhibits good in vivo efficacy in the treatment of various allergy and asthma conditions in rat models.
Formule: C₂₀H₁₈N₆O₃·HCl
Numéro CAS: 732938-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité