Fenofibrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX270481G005EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX270481G005
Fenofibrate ≥98% (par HPLC)
Fenofibrate
PPARα activator.
Hypolipidemic compound. PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α) agonist (EC₅₀ = 18 µM for mouse and EC₅₀ = 30 µM for human PPARα). Also binds to PPARγ, but with at least 10-fold less affinity and is inactive at PPARδ (up to EC₅₀ = 100 µM).
Soluble in acetone, ether, DMSO or dimethyl formamide; slightly soluble in 100% ethanol or methanol; insoluble in water.
Formule: C₂₀H₂₁ClO₄
MW: 360,83 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133314
Numéro CAS: 49562-28-9
EINECS: 256-376-3
Merck Index: 14,03978
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité