Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GANT61 ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270482M001EA 75.9 EUR InStock
ENZOALX270482M001
GANT61 ≥95%
GANT61
GLI inhibitor

Inhibitor of Hedgehog (Hh) signalling pathway. Blocks the GLI function which constitutes the final step in the Hh pathway. Interferes with GLI1 DNA binding in living cells. Inhibits cell proliferation of tumor cells in vitro in a GLI-dependent manner. Blocks cell growth in an in vivo xenograft model using human prostate cancer cells.


Formule: C₂₇H₃₅N₅
MW: 429,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD14635408
Numéro CAS: 500579-04-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité