TCS JNK 5a ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270490M005EA 456.5 EUR InStock
ENZOALX270490M005
TCS JNK 5a ≥95% (par HPLC)
TCS JNK 5a
Thienylnaphthamide compound. Potent inhibitor of JNK2 (pIC50=6.5) and JNK3 (pIC50=6.7) targeting the ATP-binding site. Has no activity against JNK1.
  • Jnk inhibitor
Tan solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml).
Formule: C₂₀H₁₆N₂OS
MW: 332,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01005305
Numéro CAS: 312917-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité