Finasteride ≥98% (par méthode UV)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
ALX270491M100 ALX270491M500
ENZOALX270491M100EA 129 EUR InStock
ENZOALX270491M100 ENZOALX270491M500
Finasteride ≥98% (par méthode UV)
Finasteride
5alpha-reductase inhibitor
Inhibitor of 5α-reductase, the enzyme which converts testosterone to the more potent androgen, 5α-dihydrotestosterone. Used as a treatment in benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Also used to treat male pattern hair loss.
Formule: C₂₃H₃₆N₂O₂
MW: 372,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869737
Numéro CAS: 98319-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité