Imatinib mesylate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
ALX270492M025 ALX270492M500
ENZOALX270492M025EA 66 EUR InStock
ENZOALX270492M025 ENZOALX270492M500
Imatinib mesylate ≥98% (par HPLC)
Imatinib mesylate
Tyrosine kinase inhibitor.
  • White to pale yellow crystalline powder.
  • Soluble in water(200 mg/ml); DMSO(100 mg/ml); DMF(10 mg/ml); PBS(2 mg/ml) and sparingly soluble in ethanol(0,2 mg/ml).
Highly specific for BCR-ABL, the enzyme associated with chronic myelogenous leukemia (CML) and certain forms of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Also shown to inhibit the transmembrane receptor kit and platelet-derived growth factor (PDGF) receptors.
Formule: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
MW: 589,72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04307699
Numéro CAS: 220127-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité