Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propenyl-L-NIO hydrochloride

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: ENIPO HClN5-[(3E)-1-Imino-3-pentenyl]-L-ornithine HCl

ENZOALX270497M025EA 330 EUR InStock
ENZOALX270497M025
Propenyl-L-NIO hydrochloride
Propenyl-L-NIO hydrochloride
Potent, selective inhibitor of iNOS (NOS II). The Ki values for inhibition of iNOS (NOS II), nNOS (NOS I), and eNOS (NOS III) by ENIPO are 17, 10.3 and 58.2 µm, respectively, as determined using initial rate binding kinetics. However, ENIPO is a time-dependent inhibitor that, with longer incubations, demonstrates reversible tight binding inhibition that is selective for iNOS (NOS II) over nNOS (NOS I) or eNOS (NOS III). This selectivity results from iNOS (NOS II) exhibiting a 4-fold faster binding and 10-fold slower dissociation with ENIPO compared to nNOS (NOS I). Ki values for ENIPO binding to iNOS (NOS II) and nNOS (NOS I) are 0.56 and 6 µm, respectively. Accurate determination of the Ki value of ENIPO for eNOS (NOS III) has not been determined but is expected to be 50-fold less than iNOS (NOS II).


Formule: C₁₀H₁₉N₃O₂·HCl
Numéro CAS: 150403-97-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité