UPF1035 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270498M005EA 306.9 EUR InStock
ENZOALX270498M005
UPF1035 ≥95% (par HPLC)
UPF1035
PARP-2 specific inhibitor with 60-fold selectivity for PARP-2 (IC50=0.15 ± 0.04μM) over PARP-1 (IC50=9.0 ± 0.7μM). Can be used for further characterization of PARP-2 in pathophysiological conditions.
  • PARP-2 inhibitor
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₆H₁₁NO₃
MW: 265,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 370872-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité