FK-866 ≥98% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, (E)-Daporinad
ALX270501M001 ALX270501M005
ENZOALX270501M001EA 142 EUR InStock
ENZOALX270501M001 ENZOALX270501M005
FK-866 ≥98% (par RMN)
FK-866
Nampt inhibitor
Selective inhibitor of the nicotinamide pathway dependent NAD+synthesis, causing NAD+ depletion. Highly specific, non-competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT/NAPRT) for both the enzyme/substrate complex and the free enzyme (Ki=0.4 nM and Ki´=0.3 nM, respectively). NAD+ depletion by FK-866 directs delayed cell death by apoptosis in Hep-G2 human liver carcinoma cells (IC50=~1 nM). Causes premature senescence in normal human smooth muscle cells. Induces autophagy in SH-SY5Y neuroblastoma cells, as indicated by the formation of LC3-positive vesicles.
Synthetic.
Formule: C₂₄H₂₉N₃O₂
MW: 391,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD10565943
Numéro CAS: 658084-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité