Dynasore ≥98% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N'-(3,4-Dihydroxybenzylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid (3,4-Dihydroxybenzylidene)hydrazide
ALX270502M005 ALX270502M025
ENZOALX270502M005EA 73.7 EUR InStock
ENZOALX270502M005 ENZOALX270502M025
Dynasore ≥98% (par RMN)
Dynasore
GTPase inhibitor
Small molecule GTPase inhibitor targeting Dynamin-1, Dynamin-2 and Drp1 (mitochondrial Dynamin). Noncompetitive inhibitor of Dynamin GTPase activity. Blocks Dynamin-dependent endocytosis in cells (including neurons). Fast acting (seconds). Strong, dose dependent block of the traffic and accumulation of transferrin with 80µM dynasore (IC50 = 15µM). Has also been shown to block human papillomavirus type 16 (HPV16) and bovine papillomavirus type 1 (BPV1) (pseudovirions) infections.
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₄
MW: 322,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00292551
Numéro CAS: 304448-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité