trans-Ned-19
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 1-(3-((4-(2-Fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
ENZOALX270503M001EA 412.5 EUR InStock
ENZOALX270503M001 ENZOALX270503MC05
trans-Ned-19
trans-Ned-19
Cell permeable, selective and potent inhibitor of nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) receptor in mammalian cells and sea urchin eggs. Blocks NAADP signaling. Inhibits Ca2+ release: trans-Ned-19 (IC50 = 6nM); cis-Ned-19 (IC50 = 800nM). [32P] NAADP binding: trans-Ned-19 (IC50 = 0.4nM); cis-Ned-19 (IC50 = 15µM).
Inhibits Ca2+ release from lysosomes. Noncompetitive antagonist. Fluorescent.
Synthetic
Formule: C₃₀H₃₁FN₄O₃
MW: 514,601 g/mol
Numéro MDL: MFCD02057367
Numéro CAS: 1354235-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité