Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CK-666 ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270506M002EA 79.2 EUR InStock
ENZOALX270506M002
CK-666 ≥95%
CK-666
Cell permeable inhibitor human (IC50=4µM), fission yeast (IC50=5µM), S. cerevisiae (IC50=12µM) and bovine (IC50=17µM) Arp2/3 complex between Arp2 and Arp3. Inhibits Listeria motility (IC50=7µM).

Tan to yellow solid.

Soluble in DMSO (a minimum concentration of 5 mg/ml is recommended).


Formule: C₁₈H₁₇FN₂O
MW: 296,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03036271
Numéro CAS: 442633-00-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité