Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ganglioside GM3 sodium salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX302005M001EA 312.4 EUR InStock
ENZOALX302005M001
Ganglioside GM3 sodium salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM)
Ganglioside GM3 sodium salt
The major ganglioside of the extra-nervous system. Inhibits growth of epidermal cells.

Lyophilized.

Soluble in chlorform/methanol (2:1).


Formule: C₅₉H₁₀₇N₂O₂₁·Na
MW: 1203,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 54827-14-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité