myo-Inositol
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX307003G025EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX307003G025
myo-Inositol
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité