Isoins(1,4,5)P3/PM (caged) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX307071C020EA 624.8 EUR InStock
ENZOALX307071C020
Isoins(1,4,5)P3/PM (caged) ≥98% (par HPLC)
Isoins(1,4,5)P3/PM (caged)
Ins(1,4,5)P3 derivative with a cage on position 6. Light pulse to destroy cage ~360 nm.
Soluble in DMSO, dichloromethane or methanol.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité