L-Canavanine sulphate ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350002M500EA 174.9 EUR InStock
ENZOALX350002M500 ENZOALX350002M100
L-Canavanine sulphate ≥99% (par CCM)
L-Canavanine sulphate
The non-protein amino acid L-canavanine is an analog of L-arginine. Selective inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) inhibitor. Induces apoptotic cell death and shows antiproliferative and immunotoxic effects.
  • iNOS inhibitor
White to-off white powder.
Soluble in water (100mg/ml).
Formule: C₅H₁₂N₄O₃·H₂SO₄
MW: 274,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012618
Numéro CAS: 2219-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité