Okadaic acid sodium salt
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350011C100EA 255.2 EUR InStock
ENZOALX350011C100 ENZOALX350011M001 ENZOALX350011C025
Okadaic acid sodium salt
Okadaic acid sodium salt
Formule: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210208
Numéro CAS: 209266-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité