(S)-(+)-Camptothecin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350015G001 ALX350015M050 ALX350015M250
ENZOALX350015G001EA 667.7 EUR InStock
ENZOALX350015G001 ENZOALX350015M050 ENZOALX350015M250
(S)-(+)-Camptothecin ≥98%
(S)-(+)-Camptothecin
Potent antitumor agent
Potent antitumor agent. Inhibitor of DNA-topoisomerase I. Activates p53 resulting in upregulated expression of TRAIL-R2 (DR5) and Bak to overcome TRAIL resistance in Bax-deficient human colon carcinoma cells. Inhinbits Tat-mediated transactivation of HIV-1. Induces apoptosis in osteosarcoma and hepatoma cells. Suppresses nitric oxide (NO) biosynthesis.
Isolated from Mappia foetida Miers (Nothapodytes foetida (Wt.) Sleumer).
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 7689-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité