L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hypericin Native 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer
ALX350030M001 ALX350030M005 ALX350030M010
ENZOALX350030M001EA 107 EUR InStock
ENZOALX350030M001 ENZOALX350030M005 ENZOALX350030M010
Hypericin Native 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Hypericin
PKC inhibitor
A potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50=3.4µM). Anti-viral and anti-retroviral actitity. Displays antineoplastic and antitumor actitities. Most activities require light activation. Induces apoptosis in neuroblastoma cells at 1µM or above (IC50=0.1µM at 29 mW/cm2 (tungsten light)). Inhibitition of other kinases (e.g. EGFR-PTK, CKII and MAP kinase). Bright red fluorescence emissino and photostability. Antidepressant.
Isolated from Hypericum perforatum.
Formule: C₃₀H₁₆O₈
MW: 504.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016683
Numéro CAS: 548-04-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité